N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H52071.MD
H52071.03
H52071.06
H52071.MDEA
93.46
EUR
H52071.MD
H52071.03
H52071.06
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 205528-32-1
Molecular Formula: C21H18N2O4S
Formula Weight: 394.44
Melting Point: 178-179°
MDL No.: MFCD00672568
Vzorec:
C₂₁H₁₈N₂O₄S Teplota tavenia: 178…179 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00672568 Číslo CAS: 205528-32-1 |