Boc-3-nitro-L-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
H52058.03
H52058.06
H52058.03EA
211.9
EUR
H52058.03
H52058.06
Boc-3-nitro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 131980-29-5
Molecular Formula: C14H18N2O6
Formula Weight: 310.31
MDL No.: MFCD01317033
Vzorec:
C₁₄H₁₈N₂O₆ Mw: 310.31 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01317033 Číslo CAS: 131980-29-5 |