Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Boc-Phe(3-Br)-OH
H52024.03
H52024.06
H52024.03EA
147.41
EUR
H52024.03
H52024.06
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 82278-73-7
Molecular Formula: C14H18BrNO4
Formula Weight: 344.20
MDL No.: MFCD01317710
Vzorec:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Mw: 344.21 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01317710 Číslo CAS: 82278-73-7 |