Fmoc-Dap(Boc)-OH 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H51987.03
H51987.06
H51987.03EA
170.88
EUR
H51987.03
H51987.06
Fmoc-Dap(Boc)-OH 95%
Fmoc-Dap(Boc)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 162558-25-0
Molecular Formula: C23H26N2O6
Formula Weight: 426.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Beilstein Reference: 7057792
MDL No.: MFCD00235896
Vzorec:
C₂₃H₂₆N₂O₆ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00235896 Číslo CAS: 162558-25-0 |