Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Fmoc-p-iodo-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-I)-OH
H51977.03
H51977.06
H51977.03EA
172.08
EUR
H51977.03
H51977.06
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 82565-68-2
Molecular Formula: C24H20INO4
Formula Weight: 513.33
Melting Point: 213-217°
Optical Rotation: -10° (c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD00672340
Vzorec:
C₂₄H₂₀INO₄ Teplota tavenia: 213…217 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00672340 Číslo CAS: 82565-68-2 |