2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
H51955.03
H51955.06
H51955.03EA
97.07
EUR
H51955.03
H51955.06
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene 95%
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-di-n-octylfluorene
Purity: 95%
CAS No.: 196207-58-6
Molecular Formula: C41H64B2O4
Formula Weight: 642.58
MDL No.: MFCD16294554
Vzorec:
C₄₁H₆₄B₂O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD16294554 Číslo CAS: 196207-58-6 |