9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dimethylfluorene, 2,2'-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
H51954.03
H51954.06
H51954.03EA
78.62
EUR
H51954.03
H51954.06
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Purity: 95%
CAS No.: 325129-69-9
Molecular Formula: C27H36B2O4
Formula Weight: 446.20
MDL No.: MFCD08704230
Vzorec:
C₂₇H₃₆B₂O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08704230 Číslo CAS: 325129-69-9 |