Fluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
9H-Fluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
H51947.03
H51947.06
H51947.03EA
48.94
EUR
H51947.03
H51947.06
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
Molecular Formula: C19H21BO2
Formula Weight: 292.18
MDL No.: MFCD16294548
Vzorec:
C₁₉H₂₁BO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD16294548 Číslo CAS: 922706-40-9 |