Tlačiť
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Pyridin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51785.06 H51785.14
H51785.06EA 85.72 EUR
H51785.06 H51785.14
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 1137-67-3 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Odour: Odourless Melting Point: 254-260° MDL No.: MFCD00022665
Vzorec: C₁₂H₉N₃
Mw: 195.23 g/mol
Teplota tavenia: 254…260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022665
Číslo CAS: 1137-67-3