Tlačiť
2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Pyridin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51778.06 H51778.14
H51778.06EA 93.46 EUR
H51778.06 H51778.14
2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 2208-59-5 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Odour: Odourless Melting Point: 216-221° MDL No.: MFCD00453948
Vzorec: C₁₂H₉N₃
Mw: 195.23 g/mol
Teplota tavenia: 216…221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00453948
Číslo CAS: 2208-59-5