Tlačiť
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine-1-carboxylate
H51743.03 H51743.06
H51743.03EA 99.34 EUR
H51743.03 H51743.06
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 936694-19-8 Molecular Formula: C22H35BN2O4 Formula Weight: 402.34 Beilstein Reference: 18669672 MDL No.: MFCD16294502
Vzorec: C₂₂H₃₅BN₂O₄
Mw: 402.34 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16294502
Číslo CAS: 936694-19-8