Tlačiť
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
H51729.06 H51729.14
H51729.06EA 181.71 EUR
H51729.06 H51729.14
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 122536-76-9 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Melting Point: 50-54° Beilstein Reference: 5377813 Optical Rotation: -23° (c=1 in methanol) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00143194
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Teplota tavenia: 50…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143194
Číslo CAS: 122536-76-9
OSN: 3259
ADR: 8,III