Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,5-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, Thiophene-2,5-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
H51725.03
H51725.06
H51725.03EA
96.27
EUR
H51725.03
H51725.06
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Purity: 97%
CAS No.: 175361-81-6
Molecular Formula: C16H26B2O4S
Formula Weight: 336.06
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD09800563
Vzorec:
C₁₆H₂₆B₂O₄S Teplota tavenia: 216…220 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09800563 Číslo CAS: 175361-81-6 |