1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1,4-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 1,4-Bis(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,4-Phenylenediboronic acid, pinacol ester
H51707.03
H51707.06
H51707.03EA
110.31
EUR
H51707.03
H51707.06
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester 97%
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Purity: 97%
CAS No.: 99770-93-1
Molecular Formula: C18H28B2O4
Formula Weight: 330.03
MDL No.: MFCD08276852
Vzorec:
C₁₈H₂₈B₂O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08276852 Číslo CAS: 99770-93-1 |