Allylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51170.AE
H51170.AP
H51170.AEEA
203.77
EUR
H51170.AE
H51170.AP
Allylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Allylmagnesium chloride
CAS No.: 2622-05-1
Molecular Formula: C3H5ClMg
Formula Weight: 100.83
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00000473
Vzorec:
C₃H₅ClMg Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000473 Číslo CAS: 2622-05-1 OSN: 3399 ADR: 4.3,II |