Tlačiť
Allylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H51170.AE H51170.AP
H51170.AEEA 203.77 EUR
H51170.AE H51170.AP
Allylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Allylmagnesium chloride
CAS No.: 2622-05-1 Molecular Formula: C3H5ClMg Formula Weight: 100.83 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000473
Vzorec: C₃H₅ClMg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000473
Číslo CAS: 2622-05-1
OSN: 3399
ADR: 4.3,II