3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51161.AD
H51161.AE
H51161.ADEA
250.35
EUR
H51161.AD
H51161.AE
3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS No.: 36229-42-2
Molecular Formula: C6H4BrClMg
Formula Weight: 215.76
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00672003
Vzorec:
C₆H₄BrClMg Mw: 215.757 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00672003 Číslo CAS: 36229-42-2 OSN: 2924 ADR: 3 II |