Tlačiť
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H51136.03 H51136.06 H51136.14
H51136.03EA 45.33 EUR
H51136.03 H51136.06 H51136.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Purity: 98% CAS No.: 62965-35-9 Molecular Formula: C11H21NO4 Formula Weight: 231.29 Melting Point: 118-121° MDL No.: MFCD00065574
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Teplota tavenia: 118…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065574
Číslo CAS: 62965-35-9