Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H51098.MD
H51098.03
H51098.MDEA
48.13
EUR
H51098.MD
H51098.03
Uracil-5-carboxaldehyde 97%
Uracil-5-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 1195-08-0
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
MDL No.: MFCD00192185
Vzorec:
C₅H₄N₂O₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00192185 Číslo CAS: 1195-08-0 |