Tlačiť
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H51020.MD H51020.03
H51020.MDEA 132.77 EUR
H51020.MD H51020.03
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
CAS No.: 916317-00-5 Molecular Formula: C7H15NO.HCl Formula Weight: 165.66 MDL No.: MFCD08062602
Vzorec: C₇H₁₆ClNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062602
Číslo CAS: 916317-00-5