Tlačiť
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50816.03 H50816.MD
H50816.03EA 403.53 EUR
H50816.03 H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 66109-88-4 Molecular Formula: C12H14O2 Formula Weight: 190.24 MDL No.: MFCD08061006
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08061006
Číslo CAS: 66109-88-4