3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbohydrazide
H50713.03
H50713.06
H50713.03EA
60.57
EUR
H50713.03
H50713.06
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 22026-39-7
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 176-178°
MDL No.: MFCD00060505
Vzorec:
C₈H₈N₂O₃ Teplota tavenia: 176…178 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00060505 Číslo CAS: 22026-39-7 |