Tlačiť
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbohydrazide
H50713.03 H50713.06
H50713.03EA 60.57 EUR
H50713.03 H50713.06
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide 97%
3,4-Methylenedioxybenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 22026-39-7 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00060505
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Teplota tavenia: 176…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060505
Číslo CAS: 22026-39-7