Tlačiť
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50478.03 H50478.MD
H50478.03EA 146.01 EUR
H50478.03 H50478.MD
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2199-58-8 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 MDL No.: MFCD00111522
Vzorec: C7H9NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00111522
Číslo CAS: 2199-58-8