Tlačiť
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50435.03 H50435.06
H50435.03EA 127.96 EUR
H50435.03 H50435.06
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 144026-74-4 Molecular Formula: C10H10N2O Formula Weight: 174.20 Melting Point: 90-91° MDL No.: MFCD01940432
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Teplota tavenia: 90…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01940432
Číslo CAS: 144026-74-4