2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H50418.03
H50418.06
H50418.03EA
220.62
EUR
H50418.03
H50418.06
2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
2-Pyrazinecarbonyl chloride
Purity: 90+%
CAS No.: 19847-10-0
Molecular Formula: C5H3ClN2O
Formula Weight: 142.55
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00792886
Vzorec:
C₅H₃ClN₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00792886 Číslo CAS: 19847-10-0 EINECS: 243-367-4 ADR: 8,II |