Tlačiť
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoyl chloride
H50416.03 H50416.06
H50416.03EA 63.78 EUR
H50416.03 H50416.06
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 99%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Purity: 99% CAS No.: 15893-42-2 Molecular Formula: C10H11ClO2 Formula Weight: 198.65 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD02258671
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Mw: 198.65 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258671
Číslo CAS: 15893-42-2
ADR: 8 II