Tlačiť
Glycine dimethylamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-N,N-dimethylacetamide
H50293.03 H50293.MD
H50293.03EA 210.99 EUR
H50293.03 H50293.MD
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Purity: 97% CAS No.: 1857-19-8 Molecular Formula: C4H10N2O Formula Weight: 102.14 Odour: Amine-like UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD06655265
Vzorec: C₄H₁₀N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06655265
Číslo CAS: 1857-19-8
ADR: 8,III