Glycine dimethylamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Amino-N,N-dimethylacetamide
H50293.03
H50293.MD
H50293.03EA
210.99
EUR
H50293.03
H50293.MD
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Purity: 97%
CAS No.: 1857-19-8
Molecular Formula: C4H10N2O
Formula Weight: 102.14
Odour: Amine-like
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD06655265
Vzorec:
C₄H₁₀N₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD06655265 Číslo CAS: 1857-19-8 ADR: 8,III |