4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Methylsulphonyl)benzene-1-sulphonyl chloride
H50264.03
H50264.06
H50264.03EA
85.04
EUR
H50264.03
H50264.06
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 82964-91-8
Molecular Formula: C7H7ClO4S2
Formula Weight: 254.71
Melting Point: 158-163°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00216486
Vzorec:
C₇H₇ClO₄S₂ Teplota tavenia: 158…163 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00216486 Číslo CAS: 82964-91-8 ADR: 8,III |