N-Boc-S-methyl-L-cysteine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Boc-Cys(Me)-OH
H50217.03
H50217.06
H50217.03EA
113.92
EUR
H50217.03
H50217.06
N-Boc-S-methyl-L-cysteine 96%
N-Boc-S-methyl-L-cysteine
Purity: 96%
CAS No.: 16947-80-1
Molecular Formula: C9H17NO4S
Formula Weight: 235.30
MDL No.: MFCD00076923
Vzorec:
C₉H₁₇NO₄S Mw: 235.298 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00076923 Číslo CAS: 16947-80-1 |