Tlačiť
Boc-Cys(Et)-OH
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50216.03 H50216.06
H50216.03EA 118.73 EUR
H50216.03 H50216.06
Boc-Cys(Et)-OH
Boc-Cys(Et)-OH
CAS No.: 16947-82-3 Molecular Formula: C10H19NO4S Formula Weight: 249.33 MDL No.: MFCD00076919
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076919
Číslo CAS: 16947-82-3