Ac-β-Ala-OH 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-Ac-β-Ala-OH, 3-Acetamidopropanoic acid, N-Acetyl-beta-alanine, N-Acetyl-b-alanine
H50208.03
H50208.06
H50208.03EA
55.35
EUR
H50208.03
H50208.06
Ac-β-Ala-OH 97%
Ac-β-Ala-OH
Purity: 97%
CAS No.: 3025-95-4
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: 77°
MDL No.: MFCD00037296
Vzorec:
C₅H₉NO₃ Teplota tavenia: 77 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00037296 Číslo CAS: 3025-95-4 EINECS: 221-185-6 |