Tlačiť
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Isopropoxynicotinaldehyde
H50089.03 H50089.06
H50089.03EA 144.81 EUR
H50089.03 H50089.06
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 885278-10-4 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 MDL No.: MFCD06804560
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06804560
Číslo CAS: 885278-10-4