Tlačiť
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50084.03 H50084.06
H50084.03EA 136.38 EUR
H50084.03 H50084.06
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine 97%
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 766557-62-4 Molecular Formula: C9H10INO Formula Weight: 275.09 MDL No.: MFCD06659010
Vzorec: C₉H₁₀INO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659010
Číslo CAS: 766557-62-4