Tlačiť
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50063.03 H50063.06
H50063.03EA 173.69 EUR
H50063.03 H50063.06
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Purity: 95% CAS No.: 131674-41-4 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 MDL No.: MFCD07781156
Vzorec: C₉H₉NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781156
Číslo CAS: 131674-41-4