Tlačiť
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
H50044.03 H50044.MD
H50044.03EA 166.87 EUR
H50044.03 H50044.MD
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 754214-56-7 Molecular Formula: C13H17BN2O2 Formula Weight: 244.10 Melting Point: 241-245° MDL No.: MFCD08060937
Vzorec: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Teplota tavenia: 241…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08060937
Číslo CAS: 754214-56-7