Methyl blue
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H37721.14
H37721.22
H37721.14EA
37.59
EUR
H37721.14
H37721.22
Methyl blue
Methyl blue
CAS No.: 28983-56-4
Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3
Formula Weight: 799.80
Physical Form: Powder
Appearance: Blue
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00058509
Vzorec:
C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00058509 Číslo CAS: 28983-56-4 EINECS: 249-352-9 |