Tlačiť
Methyl blue
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H37721.14 H37721.22
H37721.14EA 37.59 EUR
H37721.14 H37721.22
Methyl blue
Methyl blue
CAS No.: 28983-56-4 Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3 Formula Weight: 799.80 Physical Form: Powder Appearance: Blue Odour: Odourless MDL No.: MFCD00058509
Vzorec: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058509
Číslo CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-352-9