Platina 5% on activated carbon paste Type 128M
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H37641.06
H37641.14
H37641.22
H37641.06EA
139.19
EUR
H37641.06
H37641.14
H37641.22
Platina 5% on activated carbon paste Type 128M
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Solid
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 |