Tlačiť
Paladium 10% on activated carbon paste (50% water) Type 39
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H37431.06 H37431.14 H37431.22
H37431.06EA 227.44 EUR
H37431.06 H37431.14 H37431.22
Paladium 10% on activated carbon paste (50% water) Type 39
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Vzorec: Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III