Tlačiť
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34492.03 H34492.06
H34492.03EA 51.74 EUR
H34492.03 H34492.06
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 59843-63-9 Molecular Formula: C10H10N2O Formula Weight: 174.20 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD02091524
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02091524
Číslo CAS: 59843-63-9