Tlačiť
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34429.14 H34429.03 H34429.06
H34429.14EA 232.65 EUR
H34429.14 H34429.03 H34429.06
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 582-65-0 Molecular Formula: C10H6F4O2 Formula Weight: 234.15 Melting Point: 40-44° MDL No.: MFCD03419766
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Teplota tavenia: 40…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419766
Číslo CAS: 582-65-0