3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H34406.03
H34406.09
H34406.03EA
48.54
EUR
H34406.03
H34406.09
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 114382-20-6
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD01940435
Vzorec:
C₉H₇BrN₂ Teplota tavenia: 130…132 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01940435 Číslo CAS: 114382-20-6 |