4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H34399.MD
H34399.03
H34399.06
H34399.MDEA
45.73
EUR
H34399.MD
H34399.03
H34399.06
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 209592-91-6
Molecular Formula: C10H7ClO2S2
Formula Weight: 258.75
Melting Point: 107-108°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD11655569
Vzorec:
C₁₀H₇ClO₂S₂ Teplota tavenia: 107…108 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD11655569 Číslo CAS: 209592-91-6 ADR: 8,II |