Tlačiť
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34381.03 H34381.09
H34381.03EA 75.01 EUR
H34381.03 H34381.09
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5059-30-3 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: ca 212° dec. MDL No.: MFCD00111620
Vzorec: C₉H₆ClNO
Teplota tavenia: ∼ 212 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00111620
Číslo CAS: 5059-30-3