Tlačiť
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34205.03 H34205.06
H34205.03EA 50.07 EUR
H34205.03 H34205.06
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 881189-65-7 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 80-84° MDL No.: MFCD04116058
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Mw: 202.61 g/mol
Teplota tavenia: 80…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116058
Číslo CAS: 881189-65-7