Tlačiť
2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34191.03 H34191.06
H34191.03EA 108.3 EUR
H34191.03 H34191.06
2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-iodonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 1347815-41-1 Molecular Formula: C6H4IN3 Formula Weight: 245.02 Melting Point: 193-197° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD20040120
Vzorec: C₆H₄IN₃
Teplota tavenia: 193…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20040120
Číslo CAS: 1347815-41-1
ADR: 6.1,III