[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
H34182.09
H34182.03
H34182.09EA
333.33
EUR
H34182.09
H34182.03
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 20443-74-7
Molecular Formula: C12H8Cl2O2S
Formula Weight: 287.17
Melting Point: 107-108°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01631918
Vzorec:
C₁₂H₈Cl₂O₂S Mw: 287.17 g/mol Teplota tavenia: 107…108 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01631918 Číslo CAS: 20443-74-7 ADR: 8 II |