Tlačiť
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
H34157.MD H34157.03 H34157.06
H34157.MDEA 42.92 EUR
H34157.MD H34157.03 H34157.06
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
1-Methylindole-3-carbonitrile
Purity: 96% CAS No.: 24662-37-1 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 55-56° MDL No.: MFCD00466602
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Mw: 156.19 g/mol
Teplota tavenia: 55…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00466602
Číslo CAS: 24662-37-1