3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H33899.03
H33899.06
H33899.03EA
112.96
EUR
H33899.03
H33899.06
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 57668-34-5
Molecular Formula: C16H16O3
Formula Weight: 256.30
Melting Point: 83-85°
MDL No.: MFCD09258905
Vzorec:
C₁₆H₁₆O₃ Mw: 256.30 g/mol Teplota tavenia: 83…85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09258905 Číslo CAS: 57668-34-5 |