Tlačiť
3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33873.MD H33873.03 H33873.06
H33873.MDEA 67.69 EUR
H33873.MD H33873.03 H33873.06
3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 34961-64-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: ca 136° dec MDL No.: MFCD08234824
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Mw: 178.19 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 136 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234824
Číslo CAS: 34961-64-3